Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentandiol Diisobutyrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10160991
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentandiol Diisobutyrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10160991
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10160991
Marke: Thermo Scientific Acros 422000050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6846-50-0
Summenformel C16H30O4
Molekulargewicht (g/mol) 286.4
MDL-Nummer MFCD00059267
InChI-Schlüssel OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate, kodaflex txib, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diyl bis 2-methylpropanoate, txib, propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-1-methylethyl-1,3-propanediyl ester, 2,2,4-trimethylpentanediol-1,3-diisobutyrate, isobutyric acid, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene ester, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol ester, dsstox_cid_7635Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23284
IUPAC-Name [2,2,4-Trimethyl-3-(2-Methylpropanoyloxy)pentyl] 2-Methylpropanoat
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)OC(=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 280.0°C
Flammpunkt 128°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 5 g
Merck Index 15, 9399
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 286.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0428604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number422000050,422000010
ChargennummerA0428610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog Number422000050,422000010
ChargennummerE00214031701D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number422000050,422000010
ChargennummerA0149330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number422000050,422000010
ChargennummerA0358374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number422000050,422000010
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentandiol Diisobutyrat 98 %, Thermo Scientific Chemicals >