Learn More
Cole-Parmer™ Mehrfachmäntel für Extraktionen: 3 Heizstellen, Heizen und Rühren
Der einzigartige Luftstrom des belüfteten Gehäuses sorgt dafür, dass sich das Gerät stets kühl anfühlt cool-to-touch
Marke:  Cole-Parmer™ 03076-19
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11722923
  • 2815.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll (12.7 mm) Stützstangen, 6 ft. (1.8 m) langes Netzkabel.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die einzeln integrierten elektronischen Halbleitersteuerungen ermöglichen eine einfache Regelung jedes Heizelements, während die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert wird
  • Drei Stützstangen mit einem Durchmesser von 12.7 mm (0.5 Zoll) sind im Lieferumfang enthalten
  • Die obere Abdeckung besteht aus Polypropylen und die Außenflächen sind pulverbeschichtet und beständig gegen die meisten chemischen Lösungen
  • Das spiralförmige Heizelement ist in einer wärmeisolierten Kartusche eingehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten. Gleichzeitig wird die Funkenbildung im Zusammenhang mit dem mechanischen Schalten verhindert
  • Einzelne Heizelemente sind austauschbar
  • Die Abschirmung (geerdet) umschließt die Heizelemente für zusätzliche Sicherheit
  • Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizelemente und Rührer, falls vorhanden, mit Strom versorgt werden
  • Rührgeschwindigkeiten von 50 bis 1000 U/min
  • Eine Rührsteuerung steuert alle Positionen
  • Das Rührmodul ermöglicht das gleichzeitige Rühren und Erhitzen der Lösung
Zertifizierungen
CE
Serviceleistungen
1 Jahr auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Mehrfachmäntel für Extraktionen: 3 Heizstellen, Heizen und Rühren > Fassungsvermögen des Kolbens: 500 ml; 230 V, 50/60 Hz, 640 W (UK- und EU-Stecker); 28.5x75.5x13 cm