Learn More
Thermo Scientific™ 18 x 2,0/0,5 m Doppelreihiger Rotor mit aufschraubbarem Deckel
Eliminieren Sie die Notwendigkeit von Adaptern mit diesem Rotor mit aufschraubbarem Deckel, der zwei Röhrchenvolumen in einer einzigartigen Konfiguration unterstützt.
Marke: Thermo Scientific™ 75003418
Beschreibung
Eliminieren Sie die Notwendigkeit von Adaptern mit dem Thermo Scientific™ 18 x 2,0/0,5 ml Rotor mit aufschraubbarem Deckel, der zwei Röhrchenvolumen in einer einzigartigen Konfiguration unterstützt.
Bestellinformationen:Ersatzdeckel sind gesondert erhältlich; Rotorkörper (75-00375003418) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Ersatzdeckel sind unter 75003406 zu bestellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ MicroCL 21/21R Mikrozentrifugen-Serie
Spezifikation
18 x 2,0/0,5 m Doppelreihiger Rotor mit aufschraubbarem Deckel | |
Rotor | |
14.800 × g | |
8,5 cm | |
11 mm | |
45° |
Technisches Polymer | |
18 x 2,0/0,5 ml | |
14.800 U/min | |
4,8 cm | |
Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico und Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Zentrifugen | |
Nein |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.