Learn More
Bochem™ Paddelrührer aus 18/10 Edelstahl mit 3 Löchern
Marke:  Bochem™ 9404
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10490153
  • 30.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
70 mm
3 Positionen
Je 1
8 mm
400 mm
Schaufelrührer