Learn More
Bochem™ Lab-Jack Hebebühne aus 18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
197.00 € - 336.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl (18/10) |
---|---|
Höhe (metrisch) | 60 bis 275 mm |
Produkttyp | Laborjacke |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Basis | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Basis | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10289260
|
Bochem™
11120 |
160 mm |
197.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10410441
|
Bochem™
11130 |
200 mm |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Aus Edelstahl 18/10
- Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
- Ergonomischer Drehknopf, abgerundet und anwenderfreundlich
- Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
- Alle Modelle gemäß DIN 12897.
- Maximale dynamische Betriebsbelastung (kg max. dyn.) und maximale statische Betriebsbelastung (kg max. stat.) gemäß DIN 12897
- Kleinere Modelle (bis 240 x 240 mm, Typ 1) haben ein einfaches Handstellrad
- Bei größeren Modellen (ab 300 x 300 mm, Typ 2) empfiehlt sich die Verwendung der mitgelieferten Ratsche, die mit einem speziellen Stellrad verbunden ist
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
60 bis 275 mm | |
Laborjacke | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Lab-Jack Hebebühne aus 18/10 Edelstahl