Learn More
Bochem™ Abdampfschalen mit Kontaktboden aus 18/10 Edelstahl
Marke:  Bochem™ 8562
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10027570
  • 54.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Flache und hohe Form erhältlich.
Hohe Form verfügt über Kontaktboden für Heizplatten und Magnetrührer.
Form: Hoch
Volumen: 500mL
φ/H: 110/55mm
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Rostfreier Stahl
Abdampfschale
110 mm
500 mL
Rund
55 mm
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Abdampfschalen mit Kontaktboden aus 18/10 Edelstahl > Kapazität: 500 ml