Learn More
Bochem™ Tiegelzange mit Kunststoffgriffen aus PVC 18/10 E-Poli
Guter Griffhalt
9.75 € - 13.75 €
Spezifikation
Material 18/10 E-Poli
Typ Tiegelzange
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10273981
Unterlagen ansehen
Bochem™
2160
200 mm
9.75 €
1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10336241
Unterlagen ansehen
Bochem™
2162
250 mm
12.55 €
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10799431
Unterlagen ansehen
Bochem™
2163
300 mm
13.75 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit PVC-Griff
  • Höchsttemperatur 145°C
Spezifikation
Spezifikation
18/10 E-Poli
Tiegelzange
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Tiegelzange mit Kunststoffgriffen aus PVC 18/10 E-Poli