Learn More
Bochem™ Tiegelzange mit Kunststoffgriffen aus PVC 18/10 E-Poli
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit PVC-Griff
- Höchsttemperatur 145°C
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Material | 18/10 E-Poli |
| Typ | Tiegelzange |