Learn More
Fisherbrand™ 15 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 15-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet
287.04 € - 695.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Menge 100
Typ Schraube
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11824990
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
15 15 1938
Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz Naturkautschuk/TEF 1,3 mm
287.04 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11814233
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
15 15 1989
Rot, Weiß, Schwarz Silikon/PTFE 1,3 mm
639.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12176570
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
15 15 2036
Rot, Weiß, Schwarz Silikon/PTFE 1,3 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11804233
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
15 15 1932
Grau, Rot, Schwarz PTFE/Butyl 1,6 mm
372.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 15 mm
  • Kombinationsversiegelung
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Oben offen
  • 15-425-Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
15 mm
Lagerung
Schraube
Polypropylen
100
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 15 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 15-425-Gewinde, vormontiertes Septum