Learn More
Fisherbrand™ STATIV, ZUBEHÖR FÜR HOMOGENISATOR MODELL 150
Fisher Scientific™ 150 Zubehör für Homogenisatoren, Motorstativ-Baugruppe, die zur Aufbewahrung des Fisher Scientific 150 Homogenisators für den Betrieb nach der Montage entwickelt wurde.
Marke: Fisherbrand™ 15525819
221.61 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Stativ-Bausatz, entwickelt zur Befestigung des Fisherbrand™ Homogenisator Modells 150.
- Mit Grundplatte und Pfosten
- Abmessungen des Unterteils: 12.7 x 20.3 cm (5 x 8 Zoll) Edelstahlsockel
- Abmessungen des Stabs: 48.2 cm (19 Zoll) hoch x 9.52 mm (0.375 Zoll) Durchmesser, Stützpfosten aus Edelstahl
Bestellinformation
Klammer nicht inbegriffen.
Spezifikation
Motorständer-Baugruppe | |
Edelstahl | |
Fisher Scientific 150 Homogenisator |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30