Learn More
Labcon™ 15 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke: Labcon™ 3121-800-010-9
168.38 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich mit angebrachten flachen Schraubverschlüssen, die eine integrierte, geformte Elastomerdichtung oder Verschlusskappe in Stopfenform enthalten
- Graduierungen in Schritten von 0,5 ml von 2 bis 15 ml
- 3-farbig gedruckte Graduierungen und kopfüber angebrachte Skala
- 17 mm Breite, 118 mm Höhe ohne Kappen
- Frei von ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Zentrifugation bis 17.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650 sowie den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben.
Spezifikation
USP-Klasse VI | |
Polypropylenharz | |
1000 Röhrchen/Beutel | |
Autoklavierbar | |
17 mm | |
Konisch |
15 ml | |
Im Beutel | |
Unsteril | |
118 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Befestigter flacher Schraubverschluss |