Learn More
Labcon™ 15 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke:  Labcon™ 3131-165-006-9
207.41 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17285694
  • 338.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • Erhältlich mit angebrachten flachen Schraubverschlüssen, die eine integrierte, geformte Elastomerdichtung oder Verschlusskappe in Stopfenform enthalten
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Zentrifugation bis 17.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbar
  • Fassungsvermögen: 15 ml
  • Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650 sowie den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Violett
15 ml
Polypropylenharz
1 Röhrchen/Beutel, 100 Beutel/Karton
Autoklavierbar
17 mm
Konisch
Ja
17 mm
17.000 × g
Polypropylen
Naturfarben
Ja
Im Beutel
Steril
118 mm
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Befestigter flacher Schraubverschluss
Ja
2 bis 15 in 0,5 Schritten