Learn More
Labcon™ 15 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke: Labcon™ 3132-345-006-9
156.75 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.53590kg
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- Erhältlich mit angebrachten flachen Schraubverschlüssen, die eine integrierte, geformte Elastomerdichtung oder Verschlusskappe in Stopfenform enthalten
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugation bis 17.000 x G
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbar
- Fassungsvermögen: 15 ml
- Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre und den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität, IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Polypropylen USP Gütegrad VI Harz | |
50 Röhrchen/Beutel | |
SuperClear™ | |
17 mm | |
Ja | |
Steckverschlusskappe | |
2 bis 15 in 0,5-er-Schritten |
Naturfarben | |
Ja | |
Im Beutel | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Konisch | |
Ja |