Learn More
Labcon™ 15 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke:  Labcon™ 3132-340-006-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16614032
  • 201.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich mit angebrachten flachen Schraubverschlüssen, die eine integrierte, geformte Elastomerdichtung oder Verschlusskappe in Stopfenform enthalten
  • Graduierungen in Schritten von 0,5 ml von 2 bis 15 ml
  • 3-farbig gedruckte Graduierungen und kopfüber angebrachte Skala
  • 17 mm Breite, 118 mm Höhe ohne Kappen
  • Frei von ATP, RNase/DNase und Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Zentrifugation bis 17.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650 sowie den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität, IATA 95 kPa
15 ml
Polypropylenharz
50 Röhrchen/Beutel
SuperClear™
17 mm
Ja
Steckverschlusskappe
2 bis 15 in 0,5 Schritten
Naturfarben
Ja
Im Beutel
Unsteril
Autoklavierbar
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Konisch