Learn More
Labcon MetalFree™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen mit flachen Verschlüssen
Zertifiziert metallfrei bis zu 1 Teil pro Milliarde (21 häufig vorkommende Metalle)
260.00 € - 264.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polypropylenharz |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16644032
|
Labcon
3134-345-001-9 |
50 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton |
264.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16664042
|
Labcon
3144-335-001-9 |
25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell/2 Gestelle/Packung/10 Packungen/Karton |
260.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- Mit befestigten flachen Schraubverschlüssen
- Zertifiziert metallfrei bis zu 1 Teil pro Milliarde (21 häufig vorkommende Metalle)
- Die Kappen sind aus reinem Naturpolyethylen
- Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen);
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugieren bis 17.000 g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbar
- Fassungsvermögen: 15 ml
- Natürliche, farblose Kappen
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
15 ml | |
Polypropylenharz | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
2 bis 15 in 0,5 Schritten |
Naturfarben | |
Ja | |
50 | |
MetalFree™ Zentrifugenröhrchen | |
17 mm | |
Ja |