Learn More
Labcon MetalFree™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen mit flachen Verschlüssen
Zertifiziert metallfrei bis zu 1 Teil pro Milliarde (21 häufig vorkommende Metalle)
Marke: Labcon 3144-335-001-9
231.84 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21927" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- Mit befestigten flachen Schraubverschlüssen
- Zertifiziert metallfrei bis zu 1 Teil pro Milliarde von 21 häufig vorkommenden Metallen
- Die Kappen sind aus reinem Naturpolyethylen
- Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen);
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugation bis 17.000 x G
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbar
- Fassungsvermögen: 15 ml
- Natürliche, farblose Kappen
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
15 ml | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell/2 Gestelle/Packung/10 Packungen/Karton | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
2 bis 15 in 0,5 Schritten |
Naturfarben | |
Ja | |
50 | |
25/abfallarmes Fasergestell | |
MetalFree™ Zentrifugenröhrchen | |
17 mm | |
Ja |