Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing provides an excellent bacterial, and microbial barrier post steam sterilization
1070.00 € - 4685.00 €
Spezifikation
Beschreibung | 1422A Tyvek™ |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17718567
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A02 |
500 ft x 2 in |
1070.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17728567
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A03 |
500 ft x 3 in |
1300.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17738567
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A04 |
500 ft x 4 in |
1390.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17748567
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A05 |
500 ft x 5 in |
1680.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17758567
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A06 |
500 ft x 6 in |
1810.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17768567
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A08 |
500 ft x 8 in |
2035.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17778567
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A10 |
500 ft x 10 in |
2165.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17788567
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A12 |
500 ft x 12 in |
2330.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17798567
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A15 |
500 ft x 15 in |
2430.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17708577
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A16 |
500 ft x 16 in |
2440.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17718577
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A24 |
500 ft x 24 in |
3040.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17728577
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A28 |
500 ft x 28 in |
3715.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17738577
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A30 |
500 ft x 30 in |
3880.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17748577
![]() |
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A40 |
500 ft x 40 in |
4685.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Tyvek™ Tubing is breathable while providing an excellent bacterial, and microbial barrier for superior performance post steam sterilization
- Lint Free (Helmke Drum)- No airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
- Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
- Heat sealed and packaged in an ISO 6 Controlled Clean Room.
- Designed for Steam Sterilization
- Recommended for Use with a Heat Sealer
- Hydrophobic
- Resists Tearing and Punctures
Specifications
1422A Tyvek™ | |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Dampfsterilisierung | |
HDPE |
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Heat Sealer | |
500 ft. |