Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing provides an excellent bacterial, and microbial barrier post steam sterilization
Marke:  Keystone Cleanroom Products TUBT2A10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17778567
  • 2315.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tyvek Schläuche™ sind atmungsaktiv und bieten eine hervorragende bakterielle und mikrobielle Barriere für eine hervorragende Leistung nach der Dampfsterilisation
  • Fusselfrei (Helmke-Trommel) - Während der Verwendung als Sterilisationsverpackung entstehen praktisch keine Schwebstoffe in der Luft
  • Sauberes und konsistenter Schnitt mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
  • Heißversiegelt und verpackt in einem gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraum.
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Empfohlen für die Verwendung mit einem Heißversiegeler
  • Hydrophob
  • Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
Spezifikation
Spezifikation
1422A Tyvek™
Konformitätsbescheinigung (COC)
Dampfsterilisierung
HDPE
500 ft.
10 in.
Autoklavierbar
Weiß
Heat Sealer
500 ft x 10 in
152 m
25,4 cm