Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Braunglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Silikon/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 13 28 1074
68.64 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10778874
  • 73.45 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND13
  • 13-425
  • Glas
  • Bernsteinfarbig
  • 4ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • 1.5 mm Dicke
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Bernsteinfarbig
Glas
100
Schraubverschluss
13-425
Silikon/PTFE
14.7 mm
5 ml
Polypropylen
45 mm
Nein
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Braunglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Silikon/PTFE-Septum > Mittelloch ,1.5 mm Dicke ,55° Shore A