Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Diese 13-mm-Fläschchen sind aus hochwertigem Glas hergestellt und eignen sich für eine Vielzahl von Autosamplern.
Marke: Thermo Scientific™ C4015-11W
Beschreibung
Diese 13-mm-Fläschchen sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und besitzen ein 13-425-Gewinde. Sie sind unter den Markennamen Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™ erhältlich.
- Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung für maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
- Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
- Optional erhältliches silanisiertes (deaktiviertes) Glas maximiert die Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
- Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (Wisp Karussell, 48 Positionen)
Spezifikation
Fläschchen mit 13-425-mm-Schraubgewinde | |
15 mm | |
15 mm | |
4 ml | |
< 800 ml | |
4 ml | |
45 mm | |
Ja |
13 mm | |
Transparent | |
Glas | |
100 | |
Flachboden | |
Schraubverschluss | |
Fläschchen mit 13-425-Schraubgewinde | |
4 ml |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.