Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Diese 13-mm-Fläschchen sind aus hochwertigem Glas hergestellt und eignen sich für eine Vielzahl von Autosamplern.
24.15 € - 1163.96 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung | 13 mm |
---|---|
Farbe | Klar |
Material | Glas |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Typ | Basisausführung | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Typ | Basisausführung | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11563680
|
Thermo Scientific™
10-SV |
10,0 ml | Fläschchen mit 13-425-Schraubgewinde | Runder Boden | Nein |
68.99 €
125 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10256002
|
Thermo Scientific™
3.5-HRSV |
3,5 ml | Fläschchen mit 13-425-Schraubgewinde | High Recovery | Nein |
1163.96 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11523680
|
Thermo Scientific™
4-SV |
4,0 ml | Fläschchen mit 13-425-Schraubgewinde | Flachboden | Nein |
63.25 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11553680
|
Thermo Scientific™
5-SV |
5,0 ml | Fläschchen mit 13-425-Schraubgewinde | Runder Boden | Nein |
65.43 €
125 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12400178
|
Thermo Scientific™
C4015-1 |
4 ml | Fläschchen mit 13-425-Schraubgewinde | Flachboden | Nein | N/A | |||
11991513
|
Thermo Scientific™
C4015-11W |
4 ml | Fläschchen mit 13-425-Schraubgewinde | Flachboden | Ja | N/A | |||
10291525
|
Thermo Scientific™
C4015-9 |
3,5 ml | Fläschchen mit 13-425-Schraubgewinde | Abgeschrägte Basis | Nein |
353.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12400258
|
Thermo Scientific™
C4015-S1 |
4 ml | Fläschchen 13-425 Schraubgewinde, silanisiert | Flachboden | Nein | N/A | |||
Beschreibung
Diese 13-mm-Fläschchen sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und besitzen ein 13-425-Gewinde. Sie sind unter den Markennamen Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™ erhältlich.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre ErfordernisseMaximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Nadelkontakt.
Kompatibel mit Autosamplern*
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
Waters™ (Wisp Karussell, 48 Positionen)
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
Spezifikation
13 mm | |
Klar | |
Glas | |
Schraubverschluss |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.