Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Diese 13-mm-Fläschchen sind aus hochwertigem Glas hergestellt und eignen sich für eine Vielzahl von Autosamplern.
Marke: Thermo Scientific™ 3.5-HRSV
1003.56 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese 13-mm-Fläschchen sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und besitzen ein 13-425-Gewinde. Sie sind unter den Markennamen Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™ erhältlich.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre ErfordernisseMaximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Nadelkontakt.
Kompatibel mit Autosamplern*
Shimadzu™
Funke Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
Waters™(Wisp Karussell mit 48 Positionen)
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fläschchen mit 13-425 Schraubgewinde mit hoher Rückgewinnung | |
15,25 mm | |
15 mm | |
3,5 ml | |
<12 μl | |
3,5 ml | |
46 mm | |
Nein |
13 mm | |
Durchsichtig | |
Glas | |
250 | |
High Recovery | |
Schraubverschluss | |
Fläschchen mit 13-425-Schraubgewinde | |
3 ml |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.