Learn More
Sharpsafe™ 13 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
9.84 € - 179.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 13 l
Zertifizierung/Konformität UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3297
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 385 x 585 x 580 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussfarbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17661665
Unterlagen ansehen
Sharpsafe™
51152410
Orange
11.75 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17671665
Unterlagen ansehen
Sharpsafe™
51152420
Violett
179.00 €
20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17681665
Unterlagen ansehen
Sharpsafe™
51152430
Gelb
9.84 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Through championing change and pioneering product innovation, we are proud to have introduced the world's first sustainable single-use sharps container into the market.
  • The 13 Liter benefits from a large horizontal aperture which allows cost-effective and easy disposal of a wide range of needles, syringes and other sharp instruments.
  • A translucent lid and visible fill line help ensure user safety by allowing a clear indication of when the fill line is reached.
  • Our 13 Liter Sharpsafe™ containers are specifically designed to enable the safe disposal of clinical sharps and minimise the risk of associated injuries. The design of our products demonstrates our purposely designed features to ensure the safety of our users. Our four audible clicks feature confirms that the lid and base are assembled securely and are safe for use. The temporary and final closure feature provides reassurance when the container is in use and that no further waste can be added once the final closure is activated preventing any potential spillages and overfilling.
  • The containers are designed with a strong rigid body and made from robust, high-quality recycled material that prevents sharps penetration through the wall of the container.
  • Features and benefits
    • Made from low carbon footprint recycled material
    • Semi-Translucent Lid - contents visible when full.
    • Pivoting safety shield ensures safe disposal.
    • Closure shield made from 100% recycled material
    • In-mold label - offers permanent audit trail which cannot be removed.
    • Temporary & Final Closure Feature
    • Horizontal fill area
    • Simple 4 Click Assembly
    • Complies with the standards listed below
    • ISO23907-1:2019
    • UN3297
Spezifikation
Spezifikation
13 l
Grau
Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall
UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3297
385 x 585 x 580 mm
Behälter für scharfe Gegenstände
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sharpsafe™ 13 L Sharps Container