Learn More
Watson-Marlow Pumps 120 Antrieb mit Pumpenkopf
Die Pumpen der Baureihe 100 sind klein und stapelbar und sparen so wertvollen Platz in Reinräumen und LAF- und Biosicherheitsschränken. Sie bieten Fördermengen von bis zu 190 ml/min.
2315.00 € - 6095.00 €
Spezifikation
Displaytyp | LED |
---|---|
Schutzart Gehäuse | IP31 |
Maximaler Druck | 30 psi |
Spannung | 90/264 V |
Produktcode | Marke | Modell | Pumpenkopf | Motor Speed | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Pumpenkopf | Motor Speed | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17853084
|
Watson-Marlow Pumps
010.6111.DA0 |
120F | 114DV | 10 rpm |
2330.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17843084
|
Watson-Marlow Pumps
010.6111.R00 |
120F | 102R | 10 rpm |
2315.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17873084
|
Watson-Marlow Pumps
010.6112.DA0 |
120F | 114DV | 17 rpm |
2330.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17833084
|
Watson-Marlow Pumps
010.6112.R00 |
120F | 102R | 17 rpm |
2315.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17863084
|
Watson-Marlow Pumps
010.6113.DA0 |
120F | 114DV | 31 rpm |
2330.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17853074
|
Watson-Marlow Pumps
010.6113.R00 |
120F | 102R | 31 rpm |
2315.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17813094
|
Watson-Marlow Pumps
010.6114.DA0 |
120F | 114DV | 52 rpm |
2330.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17893084
|
Watson-Marlow Pumps
010.6115.DA0 |
120F | 114DV | 220 rpm |
2330.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17803094
|
Watson-Marlow Pumps
010.6131.R00 |
120S | 102R | 0.1 to 32 rpm |
2935.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
16683742
|
Watson-Marlow Pumps
010.6141.010 |
120U | 400D1 | 0,1 bis 200 U/min |
6095.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
16874356
|
Watson-Marlow Pumps
010.6141.M20 |
120U | 400DM2 | 0,1 bis 100 U/min | N/A | N/A | N/A | |||||
17883084
|
Watson-Marlow Pumps
010.6141.M30 |
120U | 400DM3 | 0,1 bis 100 U/min | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
- Die Pumpen der Baureihe 100 eignen sich perfekt zur Maximierung des Ertrags in Fermentations- und Zellkulturanwendungen. Die Baureihe 120F ist ultrakompakt und stapelbar und eignet sich für mehrere Förderaufgaben, wie z. B. pH-Kontrolle, Entschäumen, Nährstoff- und Pufferzugabe. Sie bietet eine ideale Kombination aus Größe und Technologie zur Optimierung Ihrer Prozesse. Die Pumpe der Baureihe 100 ist perfekt für Single-Use-Systeme geeignet. Ein fehlerfreier Schlauchwechsel dauert nur wenige Sekunden.
- Biopharmazeutische Prozesse erfordern eine präzise und wiederholbare, leicht zu validierende Pumpenleistung. Mit einem außergewöhnlichen Drehzahlbereich von 2.000:1 bietet die Pumpe der Baureihe 100 die Flexibilität und Reinheit, die für Arzneimitteltests so wichtig sind. Eine Tastenfeldverriegelung sichert Ihre Pumpenparameter für eine einheitliche und wiederholbare Leistung.
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
- 120FR Einkanal-Pumpenkopf mit zwei Rollen für Endlosschläuche
- 114DV Einkanal-Pumpenkopf mit Klappdeckel für Endlosschläuche
- 400D1 Einkanal-Pumpenkopf für Endlosschläuche
- 400DM2 Zweikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
- 400DM3 Dreikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
Spezifikation
LED | |
IP31 | |
30 psi | |
90/264 V |