Learn More
Watson-Marlow Pumps 120 Antrieb mit Pumpenkopf
Click to view available options
Motor Speed:
0,1 bis 100 U/min
0,1 bis 200 U/min
0,1 bis 32 U/min
10 U/min
17 U/min
220 U/min
31 U/min
52 U/min
Pumpenkopf:
102R
114DV
400D1
400DM2
400DM3
Modell:
120F
120S
120U
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
- Die Pumpen der Baureihe 100 eignen sich perfekt zur Maximierung des Ertrags in Fermentations- und Zellkulturanwendungen. Die Baureihe 120F ist ultrakompakt und stapelbar und eignet sich für mehrere Förderaufgaben, wie z. B. pH-Kontrolle, Entschäumen, Nährstoff- und Pufferzugabe. Sie bietet eine ideale Kombination aus Größe und Technologie zur Optimierung Ihrer Prozesse. Die Pumpe der Baureihe 100 ist perfekt für Single-Use-Systeme geeignet. Ein fehlerfreier Schlauchwechsel dauert nur wenige Sekunden.
- Biopharmazeutische Prozesse erfordern eine präzise und wiederholbare, leicht zu validierende Pumpenleistung. Mit einem außergewöhnlichen Drehzahlbereich von 2.000:1 bietet die Pumpe der Baureihe 100 die Flexibilität und Reinheit, die für Arzneimitteltests so wichtig sind. Eine Tastenfeldverriegelung sichert Ihre Pumpenparameter für eine einheitliche und wiederholbare Leistung.
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
- 120FR Einkanal-Pumpenkopf mit zwei Rollen für Endlosschläuche
- 114DV Einkanal-Pumpenkopf mit Klappdeckel für Endlosschläuche
- 400D1 Einkanal-Pumpenkopf für Endlosschläuche
- 400DM2 Zweikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
- 400DM3 Dreikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
Spezifikation
Spezifikation
| Regelungsart | Digitale variable Drehzahl |
| Displaytyp | LED |
| Schutzart Gehäuse | IP31 |
| Flussrate | 0.0001 to 36 mL/min. |
| Maximaler Druck | 30 psi |
| Motor Speed | 0,1 bis 100 U/min |
| Modell | 120U |
| Pumpenkopf | 400DM2 |
| Spannung | 90/264 V |