Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kit mit montierten 11-mm-Klarglasfläschchen, Silberversiegelung, Septum aus PTFE/rotem Gummi
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Marke: Thermo Scientific™ C4011-1CV
34.33 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko von Kontaminationen. Jedes dieser Thermo Scientific™ National™ Komfort-Kits mit 11-mm-Klarglasfläschchen enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa. Verpackt in praktischer Aufbewahrungsbox mit durchsichtigem Deckel.
- Nach dem Aufbördeln der Aluminiumversiegelung wird das Fläschchen mit Trockenstickstoff gespült
- Die Probe wird per Injektion durch das Septum eingefüllt
Spezifikation
Silber | |
Durchsichtig | |
2 ml | |
100 | |
Bördelverschluss | |
Nein |
Klarglas; Silberversiegelung, Septa aus PTFE/rotem Gummi | |
Glas, PTFE, Naturkautschuk | |
PTFE/roter Gummi | |
Aluminium | |
11 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.