Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II) Nukleinsäure-Isolationskit
Das MagMAX Viral/Pathogen II (MVP II) Nukleinsäure-Isolationskit gewinnt RNA und DNA aus Viren und gramnegativen Bakterien in Proben wie Blut, Tupfer, Urin und viralen Transportmedien.
Marke: Applied Biosystems™ A48383R
3078.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24359" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Automatisierungsfähige Protokolle wurden für die KingFisher Flex und KingFisher Duo Prime Systeme entwickelt
- Das schnelle Verfahren ermöglicht die Verarbeitung von 96 Proben in <30 Minuten
- Das flexible Protokoll kann Probenvolumen-Eingänge von 200 μl bis 2 ml von Biofilmen oder Transfermedien aufnehmen
- Keine Träger-RNA erforderlich
- Elutionsvolumen von 50 bis 100 μl
- Mit den im Lieferumfang enthaltenen optimierten Reagenzien können Sie die Probenmenge maximieren
- Bis zu 400 μl Probe können pro Well in einer KingFisher 96-Deepwell-Platte verarbeitet werden.
- Es sind Protokolle verfügbar, mit denen bis zu 2 ml Probe pro Well in einer KingFisher 24-Deepwell-Platte verarbeitet werden können
Spezifikation
• 550 ml Bindungslösung, bei Raumtemperatur lagern • 1000 ml Waschlösung, bei Raumtemperatur lagern • 100 ml Elutionslösung, bei Raumtemperatur lagern • 10 ml Proteinase K, bei Raumtemperatur lagern • 20 ml DNA/RNA-Bindungs-Beads, bei Raumtemperatur lagern |
|
30 min | |
MagMAX™ | |
Raumtemperatur |
96-Deepwellplatte oder 24-Deepwellplatte, 24 Deep-well Plate | |
2000 Aufreinigungen | |
2000 preps |
Sicherheit und Handhabung
- MagMAX Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid, acrylamide, proteinase