Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, blau, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
Marke:  Fisherbrand™ 11 03 0667
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10557005
  • 312.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11mm
  • Aluminiumkappe
  • Blau
  • Mittelloch
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
11 mm
GC, HPLC
1,3 mm
Rot, Weiß, Blau
Aluminium
100
Bördelverschluss
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    17
    Stunden
    22
    Minuten
    9
    Sekunden
    18
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    48
    Stunden
    22
    Minuten
    9
    Sekunden
    18
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, blau, Mittelloch, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE weiß/rot ,1.3 mm Dicke ,45° Shore A