Learn More
Fisherbrand™ 11-mm-Enghalsfläschchen mit Bördelrand
Standardfläschchen für GC und HPLC.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 0831
18.05 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11555894
  • 19.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
GC, HPLC
Klemme
<100 μl
Flachboden
100
ND11
11,6 mm
2,7 mL
Nein
CleanPack, Polypropylen-Box
2,4 ml
41 mm
1. hydrolytische Klasse
Nein
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11-mm-Enghalsfläschchen mit Bördelrand > Flacher Boden, 2,5 ml, 41 mm Höhe