Learn More
Trajan™ Autosampler-Spritzen
Ersatzspritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und andere
Marke:  Trajan™ 001953
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10611813
  • 126.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ersetzen Sie Spritzen für Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™ , Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ und mehr
Spritzenkanülen besitzen eine Konusspitze, wenn nicht anders angegeben.
Bestellinformation
Zusätzliche Spritzen für andere Autosampler der hier dargestellten Hersteller sind lieferbar, ebenso wie Spritzen für Unicam™, Waters™ und Siemens™ Geräte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstpartner.
Spezifikation
Spezifikation
26 ga.
0.47 mm
2,75 in.
70 mm
5F-PE-0.47C
5 μl
PerkinElmer Autosystem
0,01 in.
Gaschromatographie
2.7 Zoll
Autosampler-Spritze
Je
Konus
Befestigt
Name des Produkts
Trajan™ Autosampler-Spritzen > Mit fester Kanüle; 5 μl; 26 Gauge; 70 mm L; AD:0,47mm