Learn More
Keystone Cleanroom Products™ 1073B Tyvek™/HDPE-Autoklavierstopfenbeutelschlauch
Autoclave Stopper Bag Continuous Form Tubing for Steam Sterilization is made of medical grade DuPont™ Tyvek™ and HDPE film materials and yields high seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts. Cut tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validateable impulse, or continuous band sealer.
509.00 € - 5250.00 €
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17738507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK02 |
500 ft. | 2 in. |
509.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17708517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK14X36 |
14 in. | 36 in. |
4440.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17748507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK03 |
500 ft. | 3 in. |
605.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17728517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK18X36 |
18 in. | 36 in. |
5250.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17758507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK04 |
500 ft. | 4 in. |
697.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17768507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK06 |
500 ft. | 6 in. |
943.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17778507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK09 |
500 ft. | 9 in. |
1205.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17798507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK12 |
500 ft. | 12 in. |
1785.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17788507
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK10 |
500 ft. | 10 in. |
1530.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17718517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK18 |
18 in. | 18 in. |
2085.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17738517
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK28 |
500 ft. | 28 in. |
1435.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17878075
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK07 |
500 ft. | 7 in. |
1075.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17888075
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK14 |
500 ft. | 14 in. |
1860.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17898075
|
Keystone Cleanroom Products™
SBTMGTVK24 |
500 ft. | 24 in. |
1340.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Entwickelt für die Dampfsterilisation
- Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einer sekundären Tyvek™-Sterilisationstasche
- Hydrophob
- Mikrobielle Barriere
- Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
- Fussel-Frei - Kategorie (Helmke-Trommel)
- In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Heißversiegelung | |
Ja |