Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Large
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Provides an excellent bacterial barrier for superior performance post steam sterilization. Cut using an automated CAD system in ISO 8 and made from DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.
779.00 € - 2840.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17788457
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET2430
30 x 24 in.
1740.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17798457
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET2854
54 x 28 in.
938.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17708467
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET3030
30 x 30 in.
1810.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17718467
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET3636
36 x 36 in.
1835.00 €
250 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17728467
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET4040
40 x 40 in.
779.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17738467
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET4080
80 x 40 in.
1555.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17748467
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET5454
54 x 54 in.
1245.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17758467
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET60140
140 x 60 in.
2840.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17768467
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET6060
60 x 60 in.
1365.00 €
100 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Designed for Steam Sterilization
  • Recommended for Use in Conjunction with a Secondary Tyvek™ Sterilization Pouch
  • Hydrophobic
  • Excellent Microbial Barrier
  • Resists Tearing and Punctures
  • Lint-Free - Category (Helmke Drum)
  • Manufactured and Packaged in a ISO 6 Cleanroom
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifications
Specifications
Autoklavierbar
Keine
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C