Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Large
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Provides an excellent bacterial barrier for superior performance post steam sterilization. Cut using an automated CAD system in ISO 8 and made from DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.
Marke:  Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET4080
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17738467
  • 1555.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einer sekundären Tyvek™-Sterilisationstasche
  • Hydrophob
  • Ausgezeichnete mikrobielle Barriere
  • Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
  • Fussel-Frei - Kategorie (Helmke-Trommel)
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Keine
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
80 x 40 in.
203,2 cm
101,6 cm
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
80 in.
40 in.