Learn More
KGW Isotherm™ Dewar-Transportgefäße aus Metall, blau
Zur Lagerung und Isolierung temperaturempfindlicher Waren wie Trockeneis, flüssigem Stickstoff und anderen Kühlmitteln. KGW Isotherm™ Zylindrische Dewargefäße bestechen durch ihre beständige Konstruktion aus Borosilikatglas 3.3.
Marke: KGW Isotherm™ 10218
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg
Beschreibung
- Einfache Handhabung
- Kühlung von kleinen Proben
- Standardmäßig vollständig versilbert
- Flexibel im Labor anwendbar
- Mit oder ohne Seitengriff lieferbar
Spezifikation
Kein Seitengriff | |
Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO2), sonstige Kühlmittel | |
345 mm | |
120 mm | |
2000 ml |
100 mm | |
290 mm | |
Blau | |
Borosilikatglas |