missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Dewar-Transportgefäße aus Metall, blau

Zur Lagerung und Isolierung temperaturempfindlicher Waren wie Trockeneis, flüssigem Stickstoff und anderen Kühlmitteln. KGW Isotherm™ Zylindrische Dewargefäße bestechen durch ihre beständige Konstruktion aus Borosilikatglas 3.3.

Marke:  KGW Isotherm™ 10215

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10169600

  • 267.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Einfache Handhabung
  • Kühlung von kleinen Proben
  • Standardmäßig vollständig versilbert
  • Flexibel im Labor anwendbar
  • Mit oder ohne Seitengriff lieferbar
Spezifikation

Spezifikation

Blau
Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO), andere Kühlmittel
390 mm
2000 ml
Borosilikatglas
115 mm
340 mm
Kein Seitengriff
90 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote