Learn More
Thermo Scientific™ Ferrulen aus 100 % Graphit
Artikelnummer. p-3336780 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Varian, Perkin-Elmer
Beschreibung:
Außendurchmesser von 0.25 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10659665
Marke: Thermo Scientific™ 29033405
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Besteht aus weichem Material, das für Sauerstoff porös ist, wodurch es sich für die meisten Applikationen eignet, ausgenommen GC/MS-Interface-Anschlüsse.
  • Anwenderfreundlich
  • Schmiegt sich sanft an die Säule an und bildet eine gute Abdichtung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Außendurchmesser von 0.25 Zoll
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Varian, Perkin-Elmer