Learn More
1-Tetradecylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10215000
1-Tetradecylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215000
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10215000
Marke: Thermo Scientific Acros
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2016-42-4
Summenformel C14H31N
Molekulargewicht (g/mol) 213.41
InChI-Schlüssel PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5dMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16217
IUPAC-Name Tetradecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tetradecylamine
Schmelzpunkt 37°C to 42°C
Farbe Rosa bis Weiß
Dichte 0.9930g/mL
Siedepunkt 291°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)13NH2
Brechungsindex 1.5045 to 1.5065
Menge 10 g
Beilstein 04, 201
Relative Dichte 0.993
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 213.41
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number138100500,138100050,138100100
ChargennummerA0395399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number138100500,138100050,138100100
ChargennummerA0431238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number138100500,138100050,138100100
ChargennummerA0431237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number138100500,138100050,138100100
ChargennummerA0422442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2022 Catalog Number138100500,138100050,138100100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Tetradecylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1-Tetradecylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >