Learn More
1-Tetradecylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772695
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2016-42-4
Summenformel C14H31N
Molekulargewicht (g/mol) 213.41
InChI-Schlüssel PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5d
PubChem CID 16217
IUPAC-Name Tetradecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tetradecylamine
Schmelzpunkt 37°C to 42°C
Farbe Rosa bis Weiß
Dichte 0.9930g/mL
Siedepunkt 291°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)13NH2
Brechungsindex 1.5045 to 1.5065
Menge 5 g
Beilstein 04, 201
Relative Dichte 0.993
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 213.41
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder kristalliner Feststoff
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Tetradecylamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.