Learn More
1-Propanol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12397163
1-Propanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12397163
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Artikelnummer. 12397163
Marke: Thermo Scientific Acros 445775000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Schmelzpunkt -127.0°C
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 97.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 15°C
Brechungsindex 1.3840 to 1.3860
Relative Dichte 0.8
Strukturformel CH3CH2CH2OH
Viskosität 2.2 mPa.s (20°C)
Wasser 0.2% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99.5% (GC) 0.01% max. (Ethanol) (GC) 0.01% max. (Methanol) (GC) 0.05% max. (Isopropyl alcohol) (GC)
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number445770010,445775000
ChargennummerA0437648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number445770010,445775000
ChargennummerA0428512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number445770010,445775000
ChargennummerA0460681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2024 Catalog Number445770010,445775000
ChargennummerA0453944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number445770010,445775000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-Propanol
Name des Produkts
1-Propanol, Thermo Scientific Chemicals >