Learn More
1-Propanol, ACS, >99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410630
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 l
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11410630
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043848.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Schmelzpunkt °C to 127°C
Namenshinweis In ACS analysis
Farbe Farblos
Dichte 0.804 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 97°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 15°C (59°F)
Zündpunkt 824°C (1515°F)
Geruch Alkoholähnlich
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.385
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Dampfdruck 10mm Hg at 14°C
Beilstein 1098242
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 60.1
Güte ACS