Learn More
1-Phenylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
53.30 € - 193.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1589-60-2
Summenformel C12H16O
Molekulargewicht (g/mol) 176.259
MDL-Nummer MFCD00021393
InChI-Schlüssel DTTDXHDYTWQDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexanol, phenylcyclohexanol, cyclohexanol, phenyl, 1-phenylcyclohexanol-1, 1-phenyl-cyclohexanol, maybridge1_002485, 1-phenyl-cyclohexan-1-ol, acmc-209dj8
PubChem CID 15319
IUPAC-Name 1-Phenylcyclohexan-1-ol
SMILES C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11499896
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20877.09
10 g
53.30 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11409906
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20877.18
50 g
193.00 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1589-60-2
176.259
DTTDXHDYTWQDCS-UHFFFAOYSA-N
15319
C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)O
C12H16O
MFCD00021393
1-phenylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexanol, phenylcyclohexanol, cyclohexanol, phenyl, 1-phenylcyclohexanol-1, 1-phenyl-cyclohexanol, maybridge1_002485, 1-phenyl-cyclohexan-1-ol, acmc-209dj8
1-Phenylcyclohexan-1-ol
Spezifikation
1-Phenylcyclohexanol
58°C to 62°C
C12H16O
1818360
DTTDXHDYTWQDCS-UHFFFAOYSA-N
1-Phenylcyclohexan-1-ol
15319
97%
1589-60-2
153°C (20 mmHg)
MFCD00021393
1-phenylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexanol, phenylcyclohexanol, cyclohexanol, phenyl, 1-phenylcyclohexanol-1, 1-phenyl-cyclohexanol, maybridge1_002485, 1-phenyl-cyclohexan-1-ol, acmc-209dj8
C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)O
176.259
176.26
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 216-456-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GW0699900
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen