Learn More
1-Phenylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499896
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1589-60-2
Summenformel C12H16O
Molekulargewicht (g/mol) 176.259
MDL-Nummer MFCD00021393
InChI-Schlüssel DTTDXHDYTWQDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexanol, phenylcyclohexanol, cyclohexanol, phenyl, 1-phenylcyclohexanol-1, 1-phenyl-cyclohexanol, maybridge1_002485, 1-phenyl-cyclohexan-1-ol, acmc-209dj8
PubChem CID 15319
IUPAC-Name 1-Phenylcyclohexan-1-ol
SMILES C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylcyclohexanol
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Siedepunkt 153°C (20 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 1818360
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 97%