Learn More
1-Octen, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.80 € - 305.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 111-66-0 |
---|---|
Summenformel | C8H16 |
Molekulargewicht (g/mol) | 112.21 |
MDL-Nummer | MFCD00009548 |
InChI-Schlüssel | KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene |
PubChem CID | 8125 |
ChEBI | CHEBI:46708 |
IUPAC-Name | Oct-1-en |
SMILES | CCCCCCC=C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10772951
|
Thermo Scientific Acros
301251000 |
100 mL | Glasflasche |
35.70 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10104383
|
Thermo Scientific
301255000 |
500 mL | Glasflasche |
33.80 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10424035
|
Thermo Scientific Acros
301250010 |
1 L | Glasflasche |
56.80 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10656671
|
Thermo Scientific Acros
301250025 |
2.5 L | Glasflasche |
112.00 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10093813
|
Thermo Scientific Acros
301250100 |
10 L | Metallfass |
305.00 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
111-66-0 | |
112.21 | |
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N | |
8125 | |
Oct-1-en |
C8H16 | |
MFCD00009548 | |
1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene | |
CHEBI:46708 | |
CCCCCCC=C |
Spezifikation
1-Octene | |
111-66-0 | |
100.0 | |
0.7150g/mL | |
13°C | |
99% min. (GC) | |
CH3(CH2)5CH=CH2 | |
MFCD00009548 | |
15, 1766 | |
1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene | |
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N | |
Oct-1-en | |
8125 | |
0.38 mm2/s (40°C) | |
99+% |
99+% | |
99.0 | |
-102.0°C | |
121.0°C to 123.0°C | |
Echt | |
C8H16 | |
1.4080 to 1.4100 | |
01, 221 | |
0.715 | |
Solubility in water: 4.1 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents, soluble in hydrocarbon solvents | |
CCCCCCC=C | |
112.21 | |
CHEBI:46708 | |
112.21 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
Freisetzung in die Umgebung vermeiden
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-893-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only