Learn More
1-Octen, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10093813
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-66-0
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.21
MDL-Nummer MFCD00009548
InChI-Schlüssel KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
PubChem CID 8125
ChEBI CHEBI:46708
IUPAC-Name Oct-1-en
SMILES CCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -102.0°C
Dichte 0.7150g/mL
Siedepunkt 121.0°C to 123.0°C
Flammpunkt 13°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Metallfass
Strukturformel CH3(CH2)5CH=CH2
Brechungsindex 1.4080 to 1.4100
Menge 10 L
Beilstein 01, 221
Merck Index 15, 1766
Relative Dichte 0.715
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.1 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents, soluble in hydrocarbon solvents
Viskosität 0.38 mm2/s (40°C)
Formelmasse 112.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit