Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazolium Methansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
60.70 € - 199.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 342789-81-5 |
---|---|
Summenformel | C9H18N2O3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 234.314 |
MDL-Nummer | MFCD06798173 |
InChI-Schlüssel | PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | 1-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate, 1-butyl-3-methylimidazolium mesylate, acmc-20aowi, c4mim mesylate, basionics™ st 78, dsstox_cid_27888, dsstox_rid_82641, dsstox_gsid_47912, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfonate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate |
PubChem CID | 11492381 |
IUPAC-Name | 1-Butyl-3-Methylimidazol-3-ium;Methansulfonat |
SMILES | CCCCN1C=C[N+](=C1)C.CS(=O)(=O)[O-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11406450
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27336.06 |
5 g |
60.70 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11392429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27336.18 |
50 g |
199.00 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
342789-81-5 | |
234.314 | |
PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M | |
11492381 | |
CCCCN1C=C[N+](=C1)C.CS(=O)(=O)[O-] |
C9H18N2O3S | |
MFCD06798173 | |
1-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate, 1-butyl-3-methylimidazolium mesylate, acmc-20aowi, c4mim mesylate, basionics™ st 78, dsstox_cid_27888, dsstox_rid_82641, dsstox_gsid_47912, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfonate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate | |
1-Butyl-3-Methylimidazol-3-ium;Methansulfonat |
Spezifikation
1-n-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate | |
75°C to 80°C | |
C9H18N2O3S | |
UN3261 | |
1-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate, 1-butyl-3-methylimidazolium mesylate, acmc-20aowi, c4mim mesylate, basionics™ st 78, dsstox_cid_27888, dsstox_rid_82641, dsstox_gsid_47912, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfonate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate | |
CCCCN1C=C[N+](=C1)C.CS(=O)(=O)[O-] | |
234.314 | |
234.32 |
342789-81-5 | |
119°C (246°F) | |
MFCD06798173 | |
Hygroskopisch | |
PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M | |
1-Butyl-3-Methylimidazol-3-ium;Methansulfonat | |
11492381 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVER FESTSTOFF, BASISCH, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.