Learn More
1-n-Butyl-3-methylimidazolium Methansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406450
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 342789-81-5
Summenformel C9H18N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 234.314
MDL-Nummer MFCD06798173
InChI-Schlüssel PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate, 1-butyl-3-methylimidazolium mesylate, acmc-20aowi, c4mim mesylate, basionics™ st 78, dsstox_cid_27888, dsstox_rid_82641, dsstox_gsid_47912, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfonate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
PubChem CID 11492381
IUPAC-Name 1-Butyl-3-Methylimidazol-3-ium;Methansulfonat
SMILES CCCCN1C=C[N+](=C1)C.CS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
Schmelzpunkt 75°C to 80°C
Flammpunkt 119°C (246°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 234.32
Reinheit (%) 99%