Learn More
1Heptansulfonsäure, Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10666602
1Heptansulfonsäure, Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666602
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10666602
Marke: Thermo Scientific Acros 206131000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22767-50-6
InChI-Schlüssel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23672332
IUPAC-Name Natrium;heptan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 9% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H15NaO3S
Strukturformel CH3(CH2)6SO3Na
Menge 100 g
Beilstein 04, IV, 57
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: Soluble
Molekulargewicht (g/mol) 202.244
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB0153858 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
ChargennummerB0156031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
ChargennummerB0148333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
ChargennummerA0456777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2023 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
ChargennummerB0147012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number206131000,206130050,206130250,206135000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1Heptansulfonsäure, Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >