Learn More
1-Butanol, 99.5 %, für die ACS-Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-Butanol |
CAS Min. % | 99.4 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 0.8100g/mL |
Menge | 1 L |
Verpackung | EcoSafPak™ Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Rückstand nach Verdampfung | 0.005% max. |
Titrierbare Säure | 0.0008 meq/g max. |
Show More |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467255 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 423495000,423490025,423490010,423490100 |
A0468649 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 423495000,423490025,423490010,423490100 |
A0456530 | Analysenzertifikat | 18/01/2024 | 423495000,423490025,423490010,423490100 |
A0453222 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 423495000,423490025,423490010,423490100 |
A0421535 | Analysenzertifikat | 04/04/2023 | 423495000,423490025,423490010,423490100 |
Safety and Handling
- 1-Butanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.