Learn More
1-Butanol, 99.5 %, für die ACS-Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10485851
1-Butanol, 99.5 %, für die ACS-Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10485851
500 mL, EcoSafPak™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10485851
Marke: Thermo Scientific Acros 423495000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8100g/mL
Menge 500 mL
Verpackung EcoSafPak™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Titrierbare Säure 0.0008 meq/g max.
Strukturformel CH3(CH2)3OH
Dampfdruck Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Beilstein 01, 367
Wasser 0.1% max. (K.F.)
Merck Index 15, 1542
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥99.4%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423495000,423490025,423490010,423490100
ChargennummerA0468649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number423495000,423490025,423490010,423490100
ChargennummerA0456530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog Number423495000,423490025,423490010,423490100
ChargennummerA0453222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number423495000,423490025,423490010,423490100
ChargennummerA0421535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2023 Catalog Number423495000,423490025,423490010,423490100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1-Butanol, 99.5 %, für die ACS-Analyse, Thermo Scientific Chemicals >