Learn More
1-Brom-4-(1,1-difluorethyl)benzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10861671
1-Brom-4-(1,1-difluorethyl)benzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10861671
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10861671
Marke: Thermo Scientific Acros 432530050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1000994-95-5
Summenformel C8H7BrF2
Molekulargewicht (g/mol) 221.05
MDL-Nummer MFCD11110333
InChI-Schlüssel QXIBKCFAFRHORF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-1,1-difluoroethyl benzene, 1-bromo-4-1,1-difluoro-ethyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-1,1-difluoroethyl, 4-1,1-difluoroethyl bromobenzene, bromo-4-1,1-difluoroethyl benzene, 1-bromo-4-1,1-difluoroethyl-benzene, 1-4-bromophenyl-1,1-difluoroethaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 45158847
IUPAC-Name 1-Brom-4-(1,1-difluorethyl)benzol
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Br)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-(1, 1-difluoroethyl)benzene
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Siedepunkt 80.0°C to 82.0°C (10.0 Torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 221.05
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerC27M34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number432530100,432530050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1-Brom-4-(1,1-difluorethyl)benzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >